N,N'-Dimethylethylendiamin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L02204.06
L02204.14
L02204.06EA
46.2
EUR
L02204.06
L02204.14
N,N'-Dimethylethylendiamin 95%
N,N'-Dimethylethylendiamin
Purity: 95%
CAS No.: 110-70-3
Molecular Formula: C4H12N2
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4300
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 878142
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00008290
Formel:
C₄H₁₂N₂ Siedepunkt: 118…119 °C Dichte: 0,818 Flammpunkt: 28 °C (82 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008290 CAS-Nummer: 110-70-3 EINECS: 203-793-3 ADR: 8,II |