4-tert-Butylcyclohexylamin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L02472.06 L02472.14
L02472.06EA 42 EUR
L02472.06 L02472.14
4-tert-Butylcyclohexylamin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%
4-tert-Butylcyclohexylamin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 97% CAS No.: 5400-88-4 Molecular Formula: C10H21N Formula Weight: 155.29 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4662 Beilstein Reference: 1523780 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00013763

Formel: C₁₀H₂₁N
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,870
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013763
CAS-Nummer: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR