1-Pentin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L02479.06 L02479.14
L02479.06EA 27.6 EUR
L02479.06 L02479.14
1-Pentin ≥99%
1-Pentin
Purity: 99% CAS No.: 627-19-0 Molecular Formula: C5H8 Formula Weight: 68.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.3860 Odour: Unpleasant Melting Point: -106° Boiling Point: 39-41° Beilstein Reference: 1697133 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009469
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 39…41 °C
Schmelzpunkt: –106 °C
Dichte: 0,692
Flammpunkt: –20 °C (–4 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009469
CAS-Nummer: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 3295
ADR: 3,II