Triphenylphosphin 99%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02502.18 L02502.30 L02502.0B AB172490.0250
L02502.18EA 24.7 EUR
L02502.18 L02502.30 L02502.0B ABCRAB172490.0250
Triphenylphosphin 99%, Pulver
Triphenylphosphin
Purity: 99% CAS No.: 603-35-0 Molecular Formula: (C6H5)3P Formula Weight: 262.29 Flash Point: 181°(358°F) Odour: Mild Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 610776 Merck Reference: 14,9743 MDL No.: MFCD00003043
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Dichte: 1,200
Flammpunkt: 181 °C (358 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,9743