1-Hexadecen ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02637.AK L02637.AU
L02637.AKEA 42 EUR
L02637.AK L02637.AU
1-Hexadecen ≥94%
1-Hexadecen
Purity: 94% CAS No.: 629-73-2 Molecular Formula: CH3(CH2)13CH=CH2 Formula Weight: 224.43 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: 4° Boiling Point: 273-274° Beilstein Reference: 1753401 MDL No.: MFCD00008991
Formel: C₁₆H₃₂
Siedepunkt: 273…274 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 0,781
Flammpunkt: 132 °C (269 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008991
CAS-Nummer: 629-73-2
EINECS: 211-105-8