2,5-Dibrom-3-methylthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L02693.06
L02693.14
L02693.06EA
35
EUR
L02693.06
L02693.14
2,5-Dibrom-3-methylthiophen ≥98%
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 13191-36-1
Molecular Formula: C5H4Br2S
Formula Weight: 255.97
Refractive Index: 1.6130
Boiling Point: 226-230°
MDL No.: MFCD00015470
Formel:
C₅H₄Br₂S Siedepunkt: 226…230 °C Dichte: 1,972 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015470 CAS-Nummer: 13191-36-1 EINECS: 236-147-4 |