trans-4-(Trifluormethyl)zimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02771.03 L02771.06
L02771.03EA 39.1 EUR
L02771.03 L02771.06
trans-4-(Trifluormethyl)zimtsäure ≥98%
trans-4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Purity: 98% CAS No.: 16642-92-5 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Odour: Odourless Melting Point: 230-234° Beilstein Reference: 2452800 MDL No.: MFCD00002696
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 230…234 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002696
CAS-Nummer: 16642-92-5