Tetrabutylammoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L02809.18
L02809.30
L02809.0B
L02809.18EA
41
EUR
L02809.18
L02809.30
L02809.0B
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrabutylammoniumhydroxid
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4080
Odour: Amine-like
pH: 14.0
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Formel:
C₁₆H₃₇NO Dichte: 0,990 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009425 CAS-Nummer: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |