2-Hydroxyethyl methyl sulphone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L03159.06
L03159.06EA
52.9
EUR
L03159.06
2-Hydroxyethyl methyl sulphone 97%
2-Hydroxyethyl methyl sulphone
Purity: 97%
CAS No.: 15205-66-0
Molecular Formula: C3H8O3S
Formula Weight: 124.16
Flash Point:
Formel:
C₃H₈O₃S Siedepunkt: 148…149 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 27…30 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014747 CAS-Nummer: 15205-66-0 EINECS: 239-261-2 |