4-Cyclohexylanilin ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

L03184.03
L03184.03EA 62.4 EUR
L03184.03
4-Cyclohexylanilin ≥97%
4-Cyclohexylanilin

Purity: 97% CAS No.: 6373-50-8 Molecular Formula: C12H17N Formula Weight: 175.28 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 166°/13mm MDL No.: MFCD00001454

Formel: C₁₂H₁₇N
Siedepunkt: 166 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (–100.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001454
CAS-Nummer: 6373-50-8
EINECS: 228-918-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR