3,4-Lutidin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dimethylpyridine

L03489.AC L03489.AE L03489.AP
L03489.ACEA 25.7 EUR
L03489.AC L03489.AE L03489.AP
3,4-Lutidin ≥98%
3,4-Lutidin

Purity: 98+% CAS No.: 583-58-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.5120 Odour: Unpleasant Melting Point: -11° Boiling Point: 163-164° Beilstein Reference: 106583 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00006403

Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 163…164 °C
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,955
Flammpunkt: 47 °C (116 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006403
CAS-Nummer: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR