3,4-Lutidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dimethylpyridine
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
L03489.ACEA
25.7
EUR
L03489.AC
L03489.AE
L03489.AP
3,4-Lutidin ≥98%
3,4-Lutidin
Purity: 98+%
CAS No.: 583-58-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Unpleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 163-164°
Beilstein Reference: 106583
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00006403
Formel:
C₇H₉N Siedepunkt: 163…164 °C Schmelzpunkt: –11 °C Dichte: 0,955 Flammpunkt: 47 °C (116 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006403 CAS-Nummer: 583-58-4 EINECS: 209-511-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...