Chlor(diphenyl)silan tech. 90%, Stäbe, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L03602.06
L03602.14
L03602.06EA
79.2
EUR
L03602.06
L03602.14
Chlor(diphenyl)silan tech. 90%, Stäbe, technische Qualität
Chloro(diphenyl)silane
Formel:
C₁₂H₁₁ClSi Siedepunkt: 280 °C Dichte: 1,123 Flammpunkt: 105 °C (221 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045144 CAS-Nummer: 1631-83-0 EINECS: 216-634-8 UN: 2987 ADR: 8,II |