4-[Chlor(dimethyl)silyl]butannitril 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
L03607.09
L03607.09EA 48.9 EUR
L03607.09
4-[Chlor(dimethyl)silyl]butannitril 94%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Purity: 94% CAS No.: 18156-15-5 Molecular Formula: C6H12ClNSi Formula Weight: 161.71 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 108-109°/15mm Beilstein Reference: 2235062 UN No.: UN2987 MDL No.: MFCD00001969
Formel: C₆H₁₂ClNSi
Molecular Weight: 161,70 g/mol
Siedepunkt: 108…109 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,990
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001969
CAS-Nummer: 18156-15-5
EINECS: 242-039-8
ADR: 8,II