Cyclohexyl-methylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 7133-37-1
Molecular Formula: C7H14S
Formula Weight: 130.25
Flash Point: 61°(142°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 89-90°/35mm
Beilstein Reference: 1919309
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00039460
Formel:
C₇H₁₄S Siedepunkt: 89…90 °C (35 mmHg) Schmelzpunkt: –80 °C Dichte: 0,944 Flammpunkt: 61 °C (142 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039460 CAS-Nummer: 7133-37-1 EINECS: 230-431-1 ADR: 9,III |