(Benzylthio)acetone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L03814.14
L03814.14EA
119
EUR
L03814.14
(Benzylthio)acetone 98%
(Benzylthio)acetone
Purity: 98%
CAS No.: 10230-69-0
Molecular Formula: C10H12OS
Formula Weight: 180.27
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂OS Molecular Weight: 180,27 g/mol Siedepunkt: 155…156 °C (17 mmHg) Dichte: 1,090 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026241 CAS-Nummer: 10230-69-0 EINECS: 233-552-8 |