2-Octen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 98

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L03862.06 L03862.14
L03862.06EA 33.2 EUR
L03862.06 L03862.14
2-Octen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 98
2-Octen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98% CAS No.: 111-67-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Flash Point: 14°(57°F) Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 123-125° Beilstein Reference: 1719495 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009532

Formel: C₈H₁₆
Molecular Weight: 112.22 g/mol
Siedepunkt: 123…125 °C
Schmelzpunkt: –106.8 °C
Dichte: 0.715
Flammpunkt: 14 °C (57 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009532
CAS-Nummer: 111-67-1
EINECS: 203-894-2
UN: 3295
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR