L(+)-Norleucin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L03913.03
L03913.06
L03913.03EA
39.5
EUR
L03913.03
L03913.06
L(+)-Norleucin ≥99%
L(+)-Norleucin
Purity: 99%
CAS No.: 327-57-1
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064423 CAS-Nummer: 327-57-1 EINECS: 206-321-4 Merck Index: 14,6706 |