Dimethoxy(diphenyl)silan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L04031.18
L04031.30
L04031.0B
L04031.18EA
31.9
EUR
L04031.18
L04031.30
L04031.0B
Dimethoxy(diphenyl)silan ≥97%
Dimethoxy(diphenyl)silan
Purity: 97%
CAS No.: 6843-66-9
Molecular Formula: C14H16O2Si
Formula Weight: 244.37
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 160-162°/15mm
Beilstein Reference: 2940458
MDL No.: MFCD00025690
Formel:
C₁₄H₁₆O₂Si Siedepunkt: 160…162 °C (15 mmHg) Dichte: 1,079 Flammpunkt: 121 °C (249 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025690 CAS-Nummer: 6843-66-9 EINECS: 229-929-1 |