1,2-Bis(dimethylamino)methan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L04037.22 L04037.14
L04037.22EA 130 EUR
L04037.22 L04037.14
1,2-Bis(dimethylamino)methan 99%
1,2-Bis(dimethylamino)methan
Purity: 99% CAS No.: 51-80-9 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Flash Point: -12°(10°F) Refractive Index: 1.4010 Melting Point: -55° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 1731946 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008328
Formel: C₅H₁₄N₂
Siedepunkt: 83…85 °C
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,749
Flammpunkt: –12 °C (10 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008328
CAS-Nummer: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 2733
ADR: 3,II