4-Chlor-1-butanol tech. 85%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Chlorobutan-1-ol

L04042.18 L04042.30
L04042.18EA 69.2 EUR
L04042.18 L04042.30
4-Chlor-1-butanol tech. 85%, technische Qualität
4-Chlor-1-butanol

Purity: 85% CAS No.: 928-51-8 Molecular Formula: C4H9ClO Formula Weight: 108.57 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 50-52°/1mm Beilstein Reference: 1731408 MDL No.: MFCD00002967

Formel: C₄H₉ClO
Molecular Weight: 108.57 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.089
Flammpunkt: 36 °C (97 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002967
CAS-Nummer: 928-51-8
EINECS: 213-175-5
UN: 2924
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR