1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

L04110.06 L04110.14
L04110.06EA 28.5 EUR
L04110.06 L04110.14
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
1,3-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98% CAS No.: 504-01-8 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: ca 30° Boiling Point: 246-247° MDL No.: MFCD00039458

Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 246…247 °C
Schmelzpunkt: ∼ 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039458
CAS-Nummer: 504-01-8
EINECS: 207-979-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR