Chlor(methyl)diphenylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L04162.09 L04162.18
L04162.09EA 36.5 EUR
L04162.09 L04162.18
Chlor(methyl)diphenylsilan ≥97%
Chlor(methyl)diphenylsilan
Purity: 97% CAS No.: 144-79-6 Molecular Formula: C13H13ClSi Formula Weight: 232.79 Flash Point: 141°(285°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Irritating Boiling Point: 294-295° Beilstein Reference: 2937445 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00000498
Formel: C₁₃H₁₃ClSi
Siedepunkt: 294…295 °C
Dichte: 1,104
Flammpunkt: 141 °C (285 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000498
CAS-Nummer: 144-79-6
EINECS: 205-639-0
UN: 2987
ADR: 8,II