Acrylsäure 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) ∼200 ppm
L04280.22
L04280.36
L04280.0P
L04280.22EA
26.4
EUR
L04280.22
L04280.36
L04280.0P
Acrylsäure 99% stabilisiert
Acrylsäure
Formel:
C₃H₄O₂ Siedepunkt: 138…139 °C Schmelzpunkt: ca 13 °C Dichte: 1,051 Flammpunkt: 54 °C(130 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004367 CAS-Nummer: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8,II Merck Index: 14,130 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...