Acrylsäure 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ) ∼200 ppm

L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 26.4 EUR
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Acrylsäure 99% stabilisiert
Acrylsäure
Formel: C₃H₄O₂
Siedepunkt: 138…139 °C
Schmelzpunkt: ca 13 °C
Dichte: 1,051
Flammpunkt: 54 °C(130 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004367
CAS-Nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,130

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR