1-Chlor-5-iodpentan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L04469.09
L04469.09EA
78.4
EUR
L04469.09
1-Chlor-5-iodpentan ≥97%
1-Chlor-5-iodpentan
Purity: 97%
CAS No.: 60274-60-4
Molecular Formula: Cl(CH2)5I
Formula Weight: 232.50
Flash Point:
Formel:
C₅H₁₀ClI Molecular Weight: 232,49 g/mol Siedepunkt: 75…77 °C (4 mmHg) Dichte: 1,663 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039416 CAS-Nummer: 60274-60-4 EINECS: 262-137-4 |