2-Picolin-N-oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L04488.14 L04488.22 L04488.36
L04488.14EA 27.7 EUR
L04488.14 L04488.22 L04488.36
2-Picolin-N-oxid ≥98%
2-Picolin-N-oxid
Purity: 98% CAS No.: 931-19-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 122°/8mm Beilstein Reference: 106916 MDL No.: MFCD00006199
Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 122 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 143 °C (289 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006199
CAS-Nummer: 931-19-1
EINECS: 213-230-3