N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-(3-Hydroxypropyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(3-Hydroxypropyl)phthalsäureimid
L04507.09
L04507.18
L04507.09EA
29.7
EUR
L04507.09
L04507.18
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid ≥98%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimid
Purity: 98%
CAS No.: 883-44-3
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 158489
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: 75…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023097 CAS-Nummer: 883-44-3 EINECS: 212-931-1 |