(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L04551.06
L04551.06EA
42.5
EUR
L04551.06
(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol ≥97%
(±)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Purity: 97%
CAS No.: 93-56-1
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 66-68°
Boiling Point: 272-274°
Beilstein Reference: 1306723
Merck Reference: 14,8861
MDL No.: MFCD00003546
Formel:
C₆H₅CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 272…274 °C Schmelzpunkt: 66…68 °C Flammpunkt: 160 °C (320 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003546 CAS-Nummer: 93-56-1 EINECS: 202-258-1 Merck Index: 14,8861 |