2,3-Hexandion ≥94%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Methylpropylglyoxal

L04669.06 L04669.14
L04669.06EA 22.6 EUR
L04669.06 L04669.14
2,3-Hexandion ≥94%
2,3-Hexandion

Purity: 94% CAS No.: 3848-24-6 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Melting Point: -30° Boiling Point: 127-128° Beilstein Reference: 1699896 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009398

Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 127…128 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,937
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009398
CAS-Nummer: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR