Bisacrylamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
L04694.22 L04694.36
L04694.22EA 41.7 EUR
L04694.22 L04694.36
Bisacrylamid ≥97%
Bisacrylamid
Purity: 97% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,235
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9