1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L04739.06 L04739.14
L04739.06EA 67.5 EUR
L04739.06 L04739.14
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin 97%
Purity: 97% CAS No.: 23159-07-1 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4710 Boiling Point: 191-193° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014100
Formel: C₇H₁₆N₂
Siedepunkt: 191…193 °C
Dichte: 1,014
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014100
CAS-Nummer: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
ADR: 8,III