Allyl-phenylsulfid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L04771.09
L04771.09EA 55.3 EUR
L04771.09
Allyl-phenylsulfid ≥97%
Allyl-phenylsulfid
Purity: 97% CAS No.: 5296-64-0 Molecular Formula: C9H10S Formula Weight: 150.24 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5740 Odour: Unpleasant Boiling Point: 223-225° Beilstein Reference: 1856940 MDL No.: MFCD00014957
Formel: C₉H₁₀S
Molecular Weight: 150,24 g/mol
Siedepunkt: 223…225 °C
Dichte: 1,024
Flammpunkt: >98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014957
CAS-Nummer: 5296-64-0
EINECS: 226-142-5