3-(3-Indolyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L04877.14
L04877.06
L04877.14EA
84.6
EUR
L04877.14
L04877.06
3-(3-Indolyl)propionsäure ≥98%
3-(3-Indolyl)propionsäure
Purity: 98%
CAS No.: 830-96-6
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 147733
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 132…135 °C Dichte: 1,356 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005660 CAS-Nummer: 830-96-6 EINECS: 212-600-1 |