Cinnamaldoxime Gemisch aus EZ-Isomeren 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Cinnamaldehyde oxime
L05026.06
L05026.14
L05026.06EA
37.5
EUR
L05026.06
L05026.14
Cinnamaldoxime Gemisch aus EZ-Isomeren 98%
Cinnamaldoxime
Purity: 98%
CAS No.: 13372-81-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 3117555
MDL No.: MFCD00019969
Formel:
C₉H₉NO Schmelzpunkt: 117…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019969 CAS-Nummer: 13372-81-1 EINECS: 236-449-6 |