1,1-Dimethylharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L05065.09
L05065.09EA 45.4 EUR
L05065.09
1,1-Dimethylharnstoff ≥98%
1,1-Dimethylharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 598-94-7 Molecular Formula: (CH3)2NCONH2 Formula Weight: 88.11 Melting Point: 178-183° Beilstein Reference: 1740666
Formel: C₃H₈N₂O
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Dichte: 1,255
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007959
CAS-Nummer: 598-94-7
EINECS: 209-957-0