7-Bromheptannitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-6-cyanhexan, 7-Bromheptansäurenitril, 7-Bromönanthsäurenitril
L05068.06
L05068.06EA
52.5
EUR
L05068.06
7-Bromheptannitril ≥98%
7-Bromheptannitril
Purity: 98%
CAS No.: 20965-27-9
Molecular Formula: Br(CH2)6CN
Formula Weight: 190.09
Flash Point:
Formel:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂CN Molecular Weight: 190,08 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (4 mmHg) Dichte: 1,266 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001982 CAS-Nummer: 20965-27-9 EINECS: 244-128-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |