1-(2-Naphthyl)ethanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 2-(1-Hydroxyethyl)naphthalene
L05108.09
L05108.09EA 92.5 EUR
L05108.09
1-(2-Naphthyl)ethanol 97%
1-(2-Naphthyl)ethanol
Purity: 97% CAS No.: 7228-47-9 Molecular Formula: C12H12O Formula Weight: 172.23 Melting Point: 72-75° Boiling Point: 170°/13mm Beilstein Reference: 1907449 MDL No.: MFCD00004111
Formel: C₁₂H₁₂O
Molecular Weight: 172,23 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 72…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004111
CAS-Nummer: 7228-47-9
EINECS: 230-630-3