11-Heneicosanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05187.03
L05187.06
L05187.03EA
77.5
EUR
L05187.03
L05187.06
11-Heneicosanol 97%
11-Heneicosanol
Purity: 97%
CAS No.: 3381-26-8
Molecular Formula: C21H44O
Formula Weight: 312.58
Odour: Odourless
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 1765841
MDL No.: MFCD00026547
Formel:
C₂₁H₄₄O Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026547 CAS-Nummer: 3381-26-8 EINECS: 222-184-3 |