4-Cyan-4-phenylcyclohexanon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L05281.06
L05281.06EA
76.6
EUR
L05281.06
4-Cyan-4-phenylcyclohexanon 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Purity: 98%
CAS No.: 25115-74-6
Molecular Formula: C13H13NO
Formula Weight: 199.24
Melting Point: 112-118°
Beilstein Reference: 2645593
Formel:
C₁₃H₁₃NO Schmelzpunkt: 112…118 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044816 CAS-Nummer: 25115-74-6 EINECS: 246-631-7 |