Methyl-3-phenylpropionat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyldihydrocinnamat, 3-Phenylpropionsäuremethylester, Hydrozimtsäuremethylester
L05310.18
L05310.30
L05310.18EA
99.9
EUR
L05310.18
L05310.30
Methyl-3-phenylpropionat ≥98%
Methyl-3-phenylpropionat
Purity: 98%
CAS No.: 103-25-3
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 236-239°
Beilstein Reference: 1909591
MDL No.: MFCD00017209
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164.2 g/mol Siedepunkt: 236…239 °C Dichte: 1.045 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017209 CAS-Nummer: 103-25-3 EINECS: 203-092-2 |