4-Nitro-o-xylol ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L05342.22 L05342.36
L05342.22EA 33.4 EUR
L05342.22 L05342.36
4-Nitro-o-xylol ≥99%
4-Nitro-o-xylol

Purity: 99% CAS No.: 99-51-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 27-31° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 2043245 UN No.: 3447 MDL No.: MFCD00007268

Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 255…257 °C
Schmelzpunkt: 27…31 °C
Dichte: 1,136
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007268
CAS-Nummer: 99-51-4
EINECS: 202-761-6
UN: 3447
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR