Tetradecyltrichlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Trichloro(tetradecyl)silane
L05495.03
L05495.03EA 0 EUR
L05495.03
Tetradecyltrichlorsilan ≥97%
Tetradecyltrichlorsilan
Purity: 97% CAS No.: 18402-22-7 Molecular Formula: CH3(CH2)13SiCl3 Formula Weight: 331.83 Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 155-157°/3mm UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00051440
Formel: C₁₄H₂₉Cl₃Si
Molecular Weight: 331,83 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00051440
CAS-Nummer: 18402-22-7
UN: 2987
ADR: 8,II