Natriummethanolat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
L05673.22
L05673.36
L05673.0P
L05673.22EA
22.9
EUR
L05673.22
L05673.36
L05673.0P
Natriummethanolat ≥98%
Natriummethanolat
Purity: 98%
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3NaO
Formula Weight: 54.02
Melting Point:
Formel:
CH₃NaO Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012179 CAS-Nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1431 ADR: 4.2,II Merck Index: 14,8643 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...