n-Nonadecan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05701.14
L05701.22
L05701.14EA
36.4
EUR
L05701.14
L05701.22
n-Nonadecan ≥99%
n-Nonadecan
Purity: 99%
CAS No.: 629-92-5
Molecular Formula: CH3(CH2)17CH3
Formula Weight: 268.53
Flash Point: 168°(334°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 330-331°
Beilstein Reference: 1742892
MDL No.: MFCD00009012
Formel:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ Siedepunkt: 330…331 °C Schmelzpunkt: 32…34 °C Dichte: 0,786 Flammpunkt: 168 °C (334 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009012 CAS-Nummer: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |