5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L05707.06
L05707.03
L05707.14
L05707.06EA
93.4
EUR
L05707.06
L05707.03
L05707.14
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 55506-37-1
Molecular Formula: C3H3ClN2S.HCl
Formula Weight: 171.05
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD00039006
Formel:
C3H4Cl2N2S Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039006 CAS-Nummer: 55506-37-1 EINECS: 259-680-4 |