Decyltrichlorsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L05912.09
L05912.18
L05912.09EA
41
EUR
L05912.09
L05912.18
Decyltrichlorsilan ≥97%
Decyltrichlorsilan
Purity: 97%
CAS No.: 13829-21-5
Molecular Formula: C10H21Cl3Si
Formula Weight: 275.72
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₂₁Cl₃Si Siedepunkt: 133…137 °C (5 mmHg) Dichte: 1,049 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013600 CAS-Nummer: 13829-21-5 EINECS: 237-540-3 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...