Decyltrichlorsilan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L05912.09 L05912.18
L05912.09EA 41 EUR
L05912.09 L05912.18
Decyltrichlorsilan ≥97%
Decyltrichlorsilan

Purity: 97% CAS No.: 13829-21-5 Molecular Formula: C10H21Cl3Si Formula Weight: 275.72 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 133-137°/5mm Beilstein Reference: 1749722 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00013600

Formel: C₁₀H₂₁Cl₃Si
Siedepunkt: 133…137 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,049
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013600
CAS-Nummer: 13829-21-5
EINECS: 237-540-3
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR