DL-Tryptophan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L05936.06
L05936.14
L05936.22
L05936.06EA
25.6
EUR
L05936.06
L05936.14
L05936.22
DL-Tryptophan ≥99%
DL-Tryptophan
Purity: 99%
CAS No.: 54-12-6
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 86196
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064339 CAS-Nummer: 54-12-6 EINECS: 200-194-9 |