1,3-Dichlor-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 96%
CAS No.: 2401-73-2
Molecular Formula: C4H12Cl2OSi2
Formula Weight: 203.22
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4080
Melting Point: -37°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1741218
UN No.: UN2985
MDL No.: MFCD00018088
Formel:
C₄H₁₂Cl₂OSi₂ Siedepunkt: 136…138 °C Schmelzpunkt: –37 °C Dichte: 1,039 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018088 CAS-Nummer: 2401-73-2 EINECS: 219-278-1 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...